missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Distributeur de ruban adhésif à rouleaux multiples
Description
Un distributeur de ruban multiple offre un moyen bien organisé de stocker un assortiment arc-en-ciel de rubans codant par couleur.
- Pour distribuer plusieurs rouleaux avec un 1 po. diamètre (76,2 mm) de cœur (14 yd. [13m] de ruban adhésif)
- Accueillir 0,50, 0,75 ou 3 po. bandes larges (13, 19 ou 25 mm) pour une largeur totale de distribution de 9,50 po. 24 cm
- Les distributeurs restent en place avec un matériau caoutchouteux en feutre pour éviter qu’ils ne glissent
Order Info
Commandez les cassettes séparément.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Distributeur de ruban adhésif à rouleaux multiples |
| Capacité | Des cassettes avec 1 pouce. Noyau |
| Matériau | Métal |
| À utiliser avec (équipement) | Pour distribuer 9,5 W, rouleaux avec ruban de 14 verges |