missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Pinces de dissection et de pansement

Numéro de catalogue. 1381239
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
11.4 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique)
1381239 11.4 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 1381239
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fisherbrand Les pinces de dissection et de pansement sont traitées pour améliorer leur résistance à la corrosion.

  • Fisherbrand™ Les pinces à pansement à lame articulée sont conçues pour dépasser les attentes en matière de performances et fabriquées selon des normes rigoureuses
  • Multifonctions
  • Les pointes saisissent les tissus et les matériaux
  • Poignées à motifs
  • Acier inoxydable forgé, de qualité chirurgicale
  • Poli à la main
  • Passivé par voie électrolytique pour une meilleure résistance à la corrosion
  • Peuvent être stérilisées par l’éthylène oxyde ou par rayonnement gamma
  • Dureté Rockwell (HRC) : 40-45
  • Autoclavable jusqu’à 135 °C
  • Sans latex

Spécifications

Type de produit Pince de pansement
Autoclavable Autoclavables
Matériau Acier inoxydable
Sans latex Oui
Type de cône Droit, à dents
Longueur (impériale) 4,5 po
Longueur (métrique) 11.4 cm