missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Film plastique transparent

Numéro de catalogue. 22305655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 rouleau
2 Jets
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
22305655 2 Jets
22305654 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 22305655 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 9002477
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conçu pour maintenir la pureté de l’échantillon.

Conçu spécifiquement pour le laboratoire

  • Fabriqué en polyéthylène—ultrapropre à 100%, assure la pureté de l’échantillon et élimine la contamination
  • Ses propriétés très adhérentes en font un endroit idéal pour l’emballage de béchers, fioles ou boîtes de Petri avec un joint extrêmement hermétique qui reste en place
  • Les propriétés de faible emmêlage garantissent que l'enroulement ne se forme pas en boule lors de la manipulation
  • Le carton a une barre métallique pratique pour se détacher

Spécifications

Applications Scellage, pesée et transfert d’échantillons
Longueur (impériale) 100 ft.
Couleur Transparent
Type de produit Film d’emballage
Largeur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30.4 m
Matériau Polyéthylène
Quantité 2 Jets