missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Connecteur de canal

Numéro de catalogue. 02215475
Modifier l'affichage
Click to view available options
Size:
33 x 40 mm (1,3 x 1,58 po)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Size
02215475 33 x 40 mm (1,3 x 1,58 po)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 02215475 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 80862778

Pour connecter une tige de cadre de laboratoire à 41 mm (1,61 po. ) des canaux en acier.

  • Permet un réglage facile de la tige en la faisant glisser de haut en bas
  • Taille : 33 x 40 mm (1,3 x 1,58 po)

Spécifications

Size 33 x 40 mm (1,3 x 1,58 po)