missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Plaques PCR à 96 puits sans jupe

Numéro de catalogue. 14230236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Color:
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Color
14230236 Jaune
14230233 Rouge
14230234 Bleu
14230235 Vert
14230232 Naturel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 14230236 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 14230236

Compatible avec la plupart des cycleurs thermiques de 0,2 mL et ABI PRISM™ les séquenceurs capillaires 310, 3100 et 3700

  • Polypropylène vierge
  • Dégagez le fond du puits pour la visibilité de l’échantillon
  • Plateau de plaques très rigide
  • Conception de jante surélevée
  • Scellable à l’aide de films adhésifs et de feuilles d’aluminium, de joints thermiques et de bandes de bouchons
  • Volume maximal de 300 μL lorsqu’utilisé avec adhésif et étanchéités thermiques
  • Coin en coupe et grille alphanumérique
  • Salle blanche produite

Spécifications

Format Standard
Array 8 x 12
Color Jaune
Product Type Microplaque PCR
Skirt Style Non-jupe
Material Polypropylène
Volume (Metric) Well 300 μL
No. of Wells 96
For Use With (Application) Applications PCR et RT-PCR
Rimmed Oui
Well Color Transparent
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats