missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Kit de port pour fournaise étouffée pour Isotemp fournaises

Numéro de catalogue. 10550P
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
0,25 po. Fixation de cloison
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Comprend
10550P 0,25 po. Fixation de cloison
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 10550P Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 10550P

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Kit Isotemp d’ouverture de fournaise pour fournaise d’accessoires pour fournaises

Kit Isotemp de port de fournaise pour fournaises. Pour utilisation avec les fournaises étouffées suivantes : 0,14, 0,58 et 1,26 pi³.

  • Longueur : 23 cm
  • Type de produit : Kit de port de fournaise étouffée

Warranty

12 mois

Spécifications

À utiliser avec (équipement) Fours à étouffement isotemp™ de 0,14, 0,58 et 1,26 pi³
Catégorie Kit de port de fournaise à étouffement
Comprend 0,25 po. Fixation de cloison
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm