missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Dust'It™ Souffleur

Numéro de catalogue. S97605
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
5.7 x 12.7 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
S97605 5.7 x 12.7 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S97605 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 3319FE/EMD

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Un puissant dissipateur d’ampoule expulse de force la poussière, les peluches et la saleté avec des jets d’air précis et à haute pression.

  • Varier la « pression » permet une livraison contrôlée
  • Une vanne d’admission unidirectionnelle en haut empêche l’air ou la poussière d’être aspiré à travers la pointe
  • La pointe de la gaine en plastique non conducteur prévient les rayures et permet de nettoyer les lentilles optiques, les glissières, les cartes électroniques et les cuvettes
  • Idéal pour l’équipement délicat, difficile à nettoyer et inaccessible
  • Écologique

Spécifications

Type de produit Souffleuse de poussière It™
Matériau de poil Aucun
Type de poil Aucun
Code couleur Non
Forme Aérosol
Type de poignée Aucun
Parfum Sans parfum
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x P) 5.7 x 12.7 cm
À utiliser avec (application) Un puissant plumier à ampoules souffle de force la poussière, les peluches et la saleté avec des jets d’air précis à haute pression
Volume (impérial) 2 oz
Volume (métrique) 56.7 g
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats