missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisher BioReagents™ Médias de microbiologie : LB Agar, Miller (poudre)

Numéro de catalogue. BP1425500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2000 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
BP1425500 500 g
BP14252 2000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. BP1425500 Fournisseur Fisher BioReagents™ Code fournisseur BP1425500
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisé comme milieu de croissance microbien pour la culture de souches d’E. coli pour la préparation d’ADN plasmidique et de protéines recombinantes.

  • Instructions pour la préparation des médias : Suspendez 40 g dans 1L d’eau purifiée, comme BP2820 (Fisher BioReagents eau de qualité culture cellulaire microbienne). La chaleur pour qu’elle se dissolve complètement. Avant utilisation, stérilisez en autoclavant pendant 15 minutes
  • La concentration de chlorure de sodium dans la formulation Miller est deux fois supérieure à celle de la formulation Lennox afin de permettre une concentration optimale en sel pour une souche spécifique

Spécifications

Aperçu général Culture bactérienne
Forme Poudre
Niveau Génétique moléculaire
Type de milieu LB Agar
Type de produit Gélose nutritive
Formule Tryptone 10 g/L, extrait de levure 5 g/L, chlorure de sodium 10 g/L
À utiliser avec (application) Pour la préparation de milieux nutritifs bactériens
Type d’emballage Bouteille en polyéthylène
Quantité 500 g