missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisher BioReagents™ Cool Pak™ 2 Microtubes et refroidisseur de tubes PCR

Numéro de catalogue. BP361036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
14,3 x 14,3 x 6,4 cm (5,6 x 5,6 x 2,5 po)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x l x H)
BP361036 14,3 x 14,3 x 6,4 cm (5,6 x 5,6 x 2,5 po)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. BP361036 Fournisseur Fisher BioReagents™ Code fournisseur BP361036
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Protège les enzymes et autres échantillons sensibles à la température contre la dégradation lors du travail sur l’établi de laboratoire. Fisher BioReagents™ Cool Pak™ Le refroidisseur à 2 microtubes et tubes PCR offre un stockage temporaire à froid en éliminant le besoin de seaux à glace salissants et s’active toute la nuit au congélateur.

  • Idéal pour stocker temporairement des échantillons sensibles à la température lors de la mise en place des réactions
  • Maintient 0 °C pendant 4 heures
  • Double face
  • Peut contenir jusqu’à 36 microtubes de 1,5/2,0 mL
  • L’autre côté peut contenir des tubes et bandes PCR de 0,2 mL ou une plaque PCR à 96 puits avec une capacité supplémentaire pour 10 microtubes de 1,5/2,0 mL

Spécifications

Dimensions (L x l x H) 14,3 x 14,3 x 6,4 cm (5,6 x 5,6 x 2,5 po)
À utiliser avec (application) Idéal pour stocker temporairement des échantillons sensibles à la température tels que les enzymes, Taq, et les dNTP
Poids (impériale) 2 lb.
Poids (métrique) 0.9 kg
Aperçu général Forme : Cube
Type de produit Refroidisseur à microtubes/tubes PCR
Couleur Gris clair