missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Fiberlite F55-12x1.5 MUC Micro-Ultracentrifuge Rotor

Numéro de catalogue. 096127033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacity:
12 x 1.5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacity
096127033 12 x 1.5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 096127033 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 096127033

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

C’est un choix efficace pour la séparation micro-volume des protéines, des virus, ainsi que pour l’élimination de la lipémie dans des échantillons sanguins ou des tests biochimiques.

En tant que rotor en fibre de carbone unique, léger et résistant aux fibres, le Fiberlite F55-12x1,5 MUC peut fonctionner à la force g maximale à 221 575 xg et à une vitesse à 55 000 tr/min. C’est un choix efficace pour la séparation micro-volume des protéines, des virus, ainsi que pour l’élimination de la lipémie dans des échantillons sanguins ou des tests biochimiques.

  • Force G maximale à 221 575 xg et vitesse à 55 000 tr/min
  • Pour la séparation micro-volume des protéines, des virus, ainsi que pour l’ablation de la lipémie dans des échantillons sanguins avant des tests biochimiques

Spécifications

Material Composite en fibre de carbone
Type Rotor à angle fixe
Capacity 12 x 1.5 mL
Max. RCF 221,575 xg
Max. Speed 55,000 rpm
For Use With (Equipment) Sorvall Micro-ultracentrifugeuses de la série MTX / MX+
Biocontainment Non