missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ GeneRuler Échelle ADN plus 1 kb
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. FERSM1332
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kit Contents:
6X colorant d’ADN, 10 x 1 mL
6X colorant d’ADN, 2 x 1 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Kit Contents
FERSM1332 6X colorant d’ADN, 10 x 1 mL
FERSM1331 6X colorant d’ADN, 2 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. FERSM1332 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SM1332

Effectuer la dimensionnation et la quantification approximative d’une large gamme d’ADN double brin sur des gels d’agarose.

GeneRuler L’échelle d’ADN de 1 kb Plus 75 à 20 000 pb est recommandée pour dimensionner et quantifier approximativement une large gamme d’ADN double brin sur les gels d’agarose. L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie.

GeneRuler Plus 1 kb d’échelle d’ADN peut être marquée radioactivement avec T4 la polynucléotide kinase.

L’échelle est fournie avec 6X DNA Loading Dye pour l’échantillon d’ADN.

L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie. GeneRuler L’échelle d’ADN 1kb Plus peut être marquée radioactivement avec T4 la polynucléotide kinase. L’échelle est fournie avec 6X DNA Loading Dye pour l’échantillon d’ADN.
  • Idéal à la fois pour la taille de l’ADN et la quantification approximative
  • Bandes tranchantes
  • Bandes de référence vives (indiquées en rouge)
  • Fourni avec un colorant de chargement pour l’ADN de l’échantillon

Spécifications

Concentration 6X
Gel Type Agarose
Label or Dye Xylène Cyanol FF, Bromophénol Bleu, Orange G
Ready to Load Non
Size Range 75 à 20 000 BP
Gel Compatibility Gels d’agarose
Kit Contents 6X colorant d’ADN, 10 x 1 mL
Quantity 25 x 50 μg
Product Line GeneRuler
Product Type Échelle ADN

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.