missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Innovatek EZTest - Gaz d’oxyde d’éthylène B. atrophaeus
Description
- EZTest est un indicateur biologique (IB) autonome permettant de surveiller la stérilisation
- Gaz d’oxyde d’éthylène - Indicateur biologique autonome de B. atrophaeus
- Spores bactériennes sur un matériel de transport emballé dans un petit tube de culture thermoplastique
- Ampoule de verre scellée de milieu de culture de culture à incuber caséine soja spécialement formulé
- L’indicateur de couleur devient sensiblement jaune en cas de croissance
- Facile à utiliser au cabinet; aucun transfert de laboratoire nécessaire
- Résultats visuels spectaculaires en moins de 48 heures
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Indicateur jaune |
| À utiliser avec (application) | Surveillance de la stérilisation |
| Modèle | EZTest™ |
| Température (métrique) | 37 °C |
| Temps de chauffage | 48 h à 37 °C |
| Population | 106 |
| Quantité | 25 tests/Pk. |