missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sel disodium à l’acide éthylénédiaminetétraacétique, 0,100N (0,050M) Solution standardisée

Numéro de catalogue. AA39781K7
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA39781K7 4 L
AA39781K2 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA39781K7 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 039781K7

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 139-33-3 | C10H14N2Na2O8 | 336,21 g/mol

Il est largement utilisé dans l’industrie textile. Habituellement appliqué pour dissoudre le calcaire. Il est appliqué dans l’industrie textile, l’industrie de la pâte et du papier, ainsi qu’en thérapie de chélation. En cosmétiques, il agit comme un agent séquestreur. Il agit comme un inhibiteur de corrosion pour l’acier au carbone dans les industries. Il agit aussi comme additif alimentaire.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 139-33-3
Formule moléculaire C10H14N2Na2O8
Poids moléculaire (g/mol) 336.21
Numéro MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Clé InChI ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Nom de l’IUPAC disodium; 2-[2-[bis(carboxylatométhyl)azaniumyl]éthyle-(carboxylatométhyl)azaniumyl]acet
SOURIRES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt
Couleur Incolore
Odeur Inodore
Fourchette de pourcentages d’essai 0.100N (0.050M)
Quantité 4 L
Renseignements sur la solubilité miscible dans l’eau.
Poids de formule 336.22
Forme physique Liquide
EINECSNumber 205-358-3
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche