missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Perchlorate d’erbium(III), solution à 40% en poids dans l’eau
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
Spécifications
Spécifications
| Chemical Name or Material | Erbium(III) perchlorate |
| CAS | 14017-55-1, 7732-18-5 |
| Quantity | 25 g |
| Molecular Formula | Cl3ErO12 |
| MDL Number | MFCD00016073 |
| Synonym | erbium 3+ perchlorate, erbium perchlorate, perchloric acid,erbium 3+ salt 8ci,9ci, erbium iii perchlorate solution, perchloric acid erbium iii salt, erbium perchlorate aqueous solution |
| InChI Key | FGBKFKCLWFRKEW-UHFFFAOYSA-K |
| SMILES | [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Er+3] |
| IUPAC Name | l’erbium(3+); Triperchlorate |
| Molecular Weight (g/mol) | 465.61 |
| Afficher plus de résultats |
Utilisation uniquement de la recherche RUO –