missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SOMNI Scientific™ Equaflow 3XL Collecteur de souris/petits rats
Description
- Respecte les normes NIOSH en matière de sécurité des gaz résiduels, lorsqu’il est utilisé correctement
- L’apport de gaz anesthésique hyper branché et égal à chaque nez empêche l’éveil animal
- Récupération active hyper ramifiée à chaque nezone, assurant la sécurité et la conformité de l’utilisateur
- Les animaux restent en position naturelle pendant l’anesthésie (sans torsion de la tête)
- Matériau fluorescent non automatique / luminescent
- Imagerie optique compatible (de plus en haut ou en bas)
- Des aimants intégrés assurent un placement cohérent de l’animal et de la variété
- Inclut les positionneurs et la plaque de base
- Conçu pour être utilisé avec SOMNI™ EPS-3 ou un système à vide atténué
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (application) | Anesthésie inhalante animale de recherche, imagerie |
| À utiliser avec (équipement) | AMD-17106, AMD-17004, TT-17000, TT-17001, TT-17002, WG-15001, WG-15101, OC-21003 |
| Matériau | Plastique |
| Longueur (métrique) | 19.8 cm |
| Largeur (métrique) | 3.5 cm |
| Modèle | Equaflow 3XL Collecteur de souris/petits rats |
| Comprend | Plaques 8 ¾ x 8 ¾ , séparateurs, tubes codés par couleur avec adaptateurs |
Pour usage vétérinaire seulement