missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Combitips™ Embouts avancés pour distributeurs multiples Multipette™ – qualité Eppendorf.
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 13683706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1.0 mL
2.5 mL
5.0 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Code couleur:
Blanc
Bleu
Bleu clair
Gris clair
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Violet
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Code couleur
13683706 10 mL Orange
13683700 0.1 mL Blanc
13683701 0.2 mL Bleu clair
13683702 0.5 mL Violet
13683703 1.0 mL Jaune
13683704 2.5 mL Vert
13683705 5.0 mL Bleu
13683707 25 mL Rouge
13683708 50 mL Gris clair
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Numéro de catalogue. 13683706 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030089464
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Consommables Eppendorf conçus pour les distributeurs multiples Multipette™. Offerts en 9 volumes (0,1 à 50 mL), les Combitips advanced de qualité « Eppendorf Quality » permettent une distribution précise par incréments jusqu’à 100 mL et conviennent à de nombreuses applications de laboratoire standard. Également offerts en qualités PCR clean, Biopur™ et Forensic DNA Grade.

Utilisez ces embouts pour une manipulation confortable tout en évitant d’endommager les gants. Eppendorf Combitips advanced™ Les embouts de pipeteur standard sont optimisés pour répondre aux exigences croissantes d’un laboratoire d’aujourd’hui. Ils sont proposés en trois grades de pureté différents pour répondre à toutes les applications.

  • Combitips avancés sont les composants de système parfaits pour toutes Eppendorf Multipettes
  • Les 9 tailles de volume (0,1 mL – 50 mL) offrent une plage maximale de volumes de distribution avec des incréments aussi faibles que 100 nanolitres selon le Combitip utilisé.
  • Combitips allongés dans des volumes de 2,5 mL, 5,0 mL et 10 mL permettent d’atteindre le fond des récipients de laboratoire les plus courants.
  • Un code de couleur individuel facilite l’identification rapide du modèle souhaité. Combitips

Spécifications

Volume (métrique) 10 mL
Stérilité Non stérile
Couleur Incolore
Autoclavable Non autoclavable
Déclaration de pureté Eppendorf Qualité (non stérile)
Format En vrac emballé
Type de cône Longueur allongée, Déplacement positif
Emballage 100 paquets (4 sacs x 25 paquets)
Type de produit Embouts de pipette
Code couleur Orange
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Eppendorf Multipette
Graduée Oui
Gamme de produit CombiTips avancés
Matériau Polypropylène
Prêt à l'emploi Qualité certifiée
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats