missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mopec™ Sac corporel pour adultes avec mélange de copolymère d’éthylène environnemental

Numéro de catalogue. 22445799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
Adulte
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
22445799 Adulte
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 22445799 Fournisseur Mopec™ Code fournisseur BE411384EZ

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Mopec™ en partenariat avec Salam International™ , nous fournissons des sacs mortuaires de haute qualité.

  • Les extrémités sont soudées à haute fréquence
  • Fermeture éclair robuste #7
  • 2 grandes poignées verrouillables pour sécuriser la pochette
  • Fermeture éclair centrale à deux directions pour que la pochette puisse s’ouvrir et se refermer à tout moment
  • Pas de couture ni de soudure sur les côtés pour augmenter la résistance
  • 100% étanche

Spécifications

Type de bouchon Fermeture éclair d’enveloppe
Couleur Blanc
Matériau Plastique
Quantité 20 sacs/C.
Taille Adulte
Dimensions (L x P) 94 x 36 po.
Longueur (impériale) 94 po.
Largeur (impériale) 36 po.
Type de produit Sac mortuaire
Capacité (impériale) >200 lb.
Longueur (métrique) 238.76 cm
Largeur (métrique) 91.44 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats