missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Progard™ 2 paquets de prétraitement (longs)

Numéro de catalogue. PR0G00002
Modifier l'affichage
Click to view available options
Méthode de purification:
Charbon actif, traitement anticalcaire, filtration en profondeur
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Méthode de purification
PR0G00002 Charbon actif, traitement anticalcaire, filtration en profondeur
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PR0G00002 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur PR0G00002

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour une protection optimale des membranes d’osmose inverse.

Applications :

Filtre les grosses particules de l’eau du robinet et en réduit la solidité avant purification par osmose inverse;

Spécifications

Méthode de purification Charbon actif, traitement anticalcaire, filtration en profondeur
À utiliser avec (équipement) AFS (3 à 16), Direct-Q™ 5, Elix™ (3 à 10), RiOs™ (5 à 16) Système d’eau de laboratoire
Modèle Progard 2
Catégorie Progard 2 paquets de prétraitement