missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Progard™ 1 Pack de prétraitement (court)
Description
Applications :
Filtre les grosses particules de l’eau du robinet et en réduit la solidité avant purification par osmose inverse;
Spécifications
Spécifications
| Méthode de purification | Charbon actif, traitement anticalcaire, filtration en profondeur |
| À utiliser avec (application) | Protection optimale des membranes à osmose inverse |
| À utiliser avec (équipement) | Direct-Q™ 5, Elix™ (3 à 10), RiOs™ (5 à 16) Système d’eau de laboratoire |
| Modèle | Progard 1 |
| Catégorie | Progard 1 Pack de prétraitement |