missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Bandes de test à nitrites MQuant™
Description
Comprend
Tube contenant 100 bandes
- Petit et facile à manipuler
- Application flexible et universelle
- La méthode de réaction de Griess est idéale pour le dépistage
- Résultat immédiat produit par analyse sur place
- PET Film et faible contenu en réactifs
- Facilement jetables
1,10007,0001
Graduation de l’échelle de couleurs : 2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 mg/L
1,10022,0001
Graduation de l’échelle de couleurs : 0,1 - 0,3 - 0,6 - 1 - 2 - 3g/L
Refermez immédiatement le tube contenant les bandelettes de test après utilisation.
Pour l’analyse de l’alimentation et de l’eau
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (application) | Déterminer les nitrites dans l’analyse de l’eau et des lubrifiants de refroidissement |
| À utiliser avec (équipement) | Colorimètre |
| Graduations | 2-5-10-20-40-80mg/L |
| Nb de tests | 100 |
| Plage | 2 à 80 mg/L |
| Conditions de stockage | 2 °C à 8 °C |
| Méthode de test | Réaction de Griess |
| Catégorie | Bandelettes de test |