Learn More
MilliporeSigma™ Chemicon™ Trousse de détection d’échelle d’ADN
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | -20 °C |
| Aperçu général | Trousse de détection d’échelle d’ADN |
| À utiliser avec (application) | Offre un moyen rapide et facile de détecter la fragmentation de l’ADN dans les cellules apoptotiques |
| Comprend | Tampon de lyse TE, solution enzymatique A, enzyme B, solution d’acétate d’ammonium, tampon de suspension d’ADN |
| Quantité | 50 tests |