Learn More
Eisco™ Appareil à champ électrique
Numéro de catalogue. S012362
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Électrode de décharge
Numéro de catalogue. Type de produit
S012362 Électrode de décharge
1 options
Numéro de catalogue. S012362 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur PH0889
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Appareil de champ électrique conçu pour des démonstrations à grande échelle de formes de champ électrique.
  • Base transparente conçue pour être utilisée avec un rétroprojecteur
  • Comprend une boîte de Pétri transparente, une base transparente avec deux bornes et six électrodes
  • Le système de vis à pouce le long des bornes permet un réglage fin de la hauteur des électrodes
  • Idela pour toute classe de physique
  • Permet de montrer les champs électriques de la même manière que les champs magnétiques sont démontrés avec des limailles de fer
  • Base transparente : 6,75 po. large, 6,75 po. longue et 4 pouces. grand
  • Boîte de Petri : 3,5 po. diamètre
  • Comprend : Base transparente avec deux piliers et bornes verticales, boîte de Petri transparente, 6 électrodes
  • Obligatoire mais non inclus pour la démonstration : Alimentation haute tension variable 5 kV avec haute impédance interne, câbles et clips crocodile, projecteur (optionnel), liquide non conducteur ainsi que petits grains ou graines
Spécifications
Tension 0/1 V
Type de produit Électrode de décharge