missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Interscience Grille de comptage EasySpiral
Description
- Grille de comptage en spirale
- Pour une utilisation avec les plaques EasySpiral
- Disponible pour les boîtes de Petri de 90 mm ou 150 mm
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Grilles de comptage |
| Type d’écran | Aucun |
| Diamètre (métrique) | 90 mm |
| À utiliser avec (équipement) | EasySpiral |