missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ EasySelect™ Kit d’expression Pichia

Numéro de catalogue. K174001
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
K174001 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. K174001 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K174001

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le kit d’expression EasySelect™ Pichia fournit tous les composants nécessaires à la production de protéines chez la levure Pichia pastoris.

The EasySelect™ Pichia Expression Kit provides all needed components for protein production in the yeast Pichia pastoris. The EasySelect™ Kit contains Pichia yeast strains, expression vectors, and reagents that enable transformation of Pichia cells. Selection with Zeocin™ antibiotic makes it easy to screen for high-copy number transformed variants.

Le kit d’expression EasySelect™ Pichia fournit tous les composants nécessaires à la production de protéines chez la levure Pichia pastoris. Le EasySelect™ kit contient des souches de levure Picia , des vecteurs d’expression et des réactifs permettant la transformation des cellules de Picia . La sélection par Zeocin™ antibiotique facilite le dépistage des variants transformés à nombre élevé de copies.

Avantages du système d’expression Pichia pastoris :

  • Cultivez les cellules de Pichia aussi facilement qu’E . coli
  • Obtenir une densité cellulaire plus élevée que d’autres systèmes d’expression microbienne.
  • Ils génèrent plus de protéines par cellule que les autres systèmes d’expression microbienne.
  • Bénéficiez du traitement des protéines eucaryotes, du repliement des protéines et des modifications post-traductionnelles.
  • Cela peut facilement passer des fioles à shake jusqu’à la fermentation à l’échelle industrielle.

Un système d’expression protéique éprouvé

Au cours des 30 dernières années, Pichia pastoris a été utilisée par des laboratoires et l’industrie à travers le monde pour produire des centaines de protéines différentes provenant de nombreuses espèces, y compris humaines (Réf. 1, 2, 3). Pichia pastoris peut être cultivée aussi facilement que les bactéries (E. coli) ou les levures (Saccharomyces cerevisiae), mais offre de nombreux avantages par rapport à ces systèmes (Réf. 4). Pichia pastoris peut atteindre des densités cellulaires beaucoup plus élevées que les bactéries ou autres levures. Pichia pastoris est capable de cultiver sur le méthanol comme seule source de carbone, ce qui rend la montée à l’échelle industrielle relativement peu coûteuse.

Le pouvoir du promoteur AOX1

Le EasySelect™ kit d’expression Pichia utilise le promoteur du gène Pichia alcohol oxydase 1 (AOX1) pour stimuler la production de votre protéine. Pichia pastoris est capable de cultiver grâce au méthanol comme seule source de carbone. Lorsqu’il est cultivé sur le méthanol comme seule source de carbone, l’ARNm AOX1 représente jusqu’à 5% de l’ARNm total et l’enzyme AOX1 peut représenter jusqu’à 30% du poids cellulaire (Réf. 5).

Le système d’expression EasySelect™ de Pichia est fourni avec les vecteurs pPICZ et pPICZα . Les vecteurs pPICZ et pPICZα contiennent un site de clonage multiple (MCS) et permettent l’insertion de votre gène d’intérêt sous le contrôle du promoteur AOX1. Les vecteurs pPICZ et pPICZα contiennent aussi une étiquette c-Myc pour une détection facile et une étiquette polyhistidine (6xHis) pour une détection et une purification faciles de votre protéine.

Puisque Pichia pastoris sécrète naturellement peu de protéines, vous pouvez utiliser la séquence de signalisation extracellulaire dans les vecteurs pPICZα pour forcer la sécrétion de votre protéine dans le milieu de culture afin de simplifier la purification en aval.

Obtenez l’intégration du nombre de copies élevées avec Zeocin™ l’antibiotique

Le EasySelect™ kit d’expression Pichia utilise l’antibiotique Zeocin™ pour sélectionner les cellules de Pichia transformées. Les vecteurs pPICZ et pPICZα contiennent le gène de la bléomycine de Streptoalloteichus hindustanus (Shble) qui confère une résistance aux Zeocin™ antibiotiques. Les vecteurs pPICZ et pPICZα peuvent être intégrés de façon stable dans le génome de Picia . En augmentant la concentration d’antibiotiques Zeocin™ , vous pouvez facilement sélectionner les clones avec le plus grand nombre d’intégrants et les niveaux d’expression protéique les plus élevés.

Le kit d’expression EasySelect™ Pichia contient les composants suivants :

  • Piquez des fioles de Pichia pastoris et de souches d’E. coli pour démarrer vos cultures.
  • Solutions pour fabriquer des cellules Pichia adaptées à la transformation.
  • pPICZ et pPICZα vectors pour fusionner ton gène avec le promoteur AOX1.
  • Amorces de séquençage pour confirmer l’insertion de votre gène dans les vecteurs pPICZ.
  • Zeocin™ antibiotique pour sélectionner des cellules de Pichia transformées.

Références

1. Cereghino JL, Cregg JM. Expression protéique hétérologue chez la levure méthotrophe Pichia pastoris. FEMS Microbiol Rev. 2000 janvier; 24(1):45-66. [PubMed]

2. Cereghino GP, Cereghino JL, Ilgen C, Cregg JM. Production de protéines recombinantes dans des cultures fermentatrices de la levure Pichia pastoris. Curr Opin Biotechnol. août 2002; 13(4):329-32. [PubMed]

3. Cregg JM. Introduction : distinctions entre Pichia pastoris et d’autres systèmes d’expression. Méthodes Mol Biol. 2007;389:1-10. [PubMed]

4. Cregg JM, Tolstorukov I, Kusari A, Sunga J, Madden K, Chappell T. Expression chez la levure Pichia pastoris. Méthodes Enzymol. 2009;463:169-89. [PubMed]

5. Cregg JM, Madden KR, Barringer KJ, Thill GP, Stillman, CA. Caractérisation fonctionnelle des deux gènes de l’oxydase de l’alcool provenant de la levure Pichia pastoris. Mol Cell Biol. mars 1989; 9(3):1316-23. [PubMed]

Spécifications

Résistance aux antibiotiques bactérienne Zeocin™ (ZeoR)
Souche bactérienne/de levure GS115, KM71H, X-33
Contenu et stockage Le kit d’expression EasySelect Pichia comprend 20 μg chacun des plasmides pPICZ A, B et C ainsi que pPICZα A, B et C; Les souches de Pichia pastoris X-33 (de type sauvage), GS115 (son4), KM71H (arg4 aox1 ::ARG4), et les souches de contrôle pour l’expression intracellulaire et sécrétée; 250 mg Zeocin™ d'antibiotiques; milieux (YP et YNB), EasyComp™ kit de transformation Picia , 2 μg de chaque amorce de séquençage 5' AOX1, 3' AOX1 et αde séquençage à facteur. Les vecteurs pPICZ et pPICZα sont également disponibles séparément. À lacZ, le contrôle d’expression positive est fourni par pPICZ.

Stockez les variétés à +4 °C. Stockez les vecteurs et amorces à -20 °C. Tous les composants sont garantis stables pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement entreposés.
Méthode de clonage Enzyme de restriction⁄ MCS
Promoteur AOX1
Type de cellules Cellules de levure
Format Équipement
Espèces P. pastoris
Vector pPIC
Mécanisme d’expression Expression cellulaire
Système d’expression Levures
À utiliser avec (application) Expression protéique
Gamme de produit EasySelect
Type de produit Kit d’expression
Étiquette de la protéine Son Tag (6X), c-Myc Epitope Tag, His Tag (6x), c-Myc Epitope Tag
Quantité 1 kit
Agent de sélection (Eucaryote) Zeocin
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.