missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eagle™ Step-On Conteneurs de déchets biologiques
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 18880C
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
23 L
38 L (10 gal)
53 L (14 gal.)
Hauteur (métrique):
41 cm
46 cm
53 cm
Longueur (métrique):
42 cm
56 cm
Largeur (métrique):
34 cm
45.7 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale) Hauteur (métrique) Longueur (métrique) Largeur (métrique)
18880C 53 L (14 gal.) 53 cm 56 cm 45.7 cm
18880A 23 L 41 cm 42 cm 34 cm
18880B 38 L (10 gal) 46 cm 56 cm 45.7 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 18880C Fournisseur Eagle™ Code fournisseur 947BIO

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Assurez une collecte sécuritaire et temporaire des déchets biologiques (pas de tranchants). Une pédale au pied avec couvercle auto-fermé réduit le risque de contamination. Avertir les travailleurs des risques biologiques potentiels et respecter les exigences de l’OSHA concernant les expositions à des agents pathogènes transmis par le sang.

 

  • Adapté aux installations médicales et aux laboratoires de recherche
  • Collecter en toute sécurité les déchets biologiques; Réduire la contamination
  • Le levier de pied ouvre le conteneur pour l’utilisation mains libres
  • La construction en polyéthylène haute densité à parois épaisses ne rouille’ni bosse
  • Mis en étiquette pour informer les travailleurs des risques biologiques potentiels

 

Order Info

À utiliser avec Fisherbrand™ les sacs autoclavables Biohazard; vendus séparément.

Certifications

FM Approuvé.

Compliance

Respecter les exigences du 29 CFR 1910.1030 pour l’exposition à des agents pathogènes transmissibles par le sang.

Spécifications

Capacité (métrique) 53 L
Certifications/Conformité FM, OSHA 29 CFR 1910.1030, NFPA
Diamètre (métrique) externe 53 cm
Diamètre (impériale) externe 21 po
Capacité (impériale) 53 L (14 gal.)
Couleur Rouge
Dimensions (L x l x H) 22 x 18 x 21 po. (56 x 45,7 x 53 cm)
Hauteur (métrique) 53 cm
Longueur (métrique) 56 cm
Largeur (métrique) 45.7 cm
Comprend Étiquette d’avertissement proéminente contre les dangers biologiques, levier de pied
À utiliser avec (application) Adapté aux installations médicales et aux laboratoires de recherche
Largeur (impériale) 18 in
Longueur (impériale) 22 po
Hauteur (impériale) 21 po
Matériau HDPE
Type de produit Poubelle de déchets biologiques
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats