missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Largage des entonnoirs avec robinet d’arrêt Rotaflow

Numéro de catalogue. S89276
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
250 mL
Numéro de bouchon:
19/26
29/32
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Numéro de bouchon
S89276 50 mL 19/26
S89278 250 mL 29/32
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. S89276 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur CH0473A

Entonnoir en verre borosilicate 3.3 de haute qualité avec bouchon à vis, robinets Rotaflow et bouchons interchangeables en polypropylène

  • Cheminée de largage non graduée
  • Fabriqué en verre borosilicate 3.3 de haute qualité
  • Forme cylindrique
  • Robinet d’arrêt Rotaflow à bouchon à vis
  • Comprend un bouchon polypropylène interchangeable et résistant aux produits chimiques
  • Utilisé pour les titrations et les neutralisations
  • Entonnoir et bouchon tous deux autoclavables; Ne pas autoclaver le bouchon à vis Rotaflow
  • Warranty

    Garantie limitée du fabricant d’un an

    Spécifications

    Capacité (métrique) 50 mL
    Matériau Verre borosilicaté
    Hauteur (métrique) 15.2 cm
    Autoclavable Autoclavables
    Couleur Transparent
    À utiliser avec (application) Titration, neutralisation
    Comprend Entonnoir, bouchon
    Quantité 1
    Robinets d’arrêt Rotaflow
    Matériau de bouchon Polypropylène
    Numéro de bouchon 19/26
    Type de produit Entonnoir de largage cylindrique
    Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats