Learn More
Gibco™ DR4 Fibroblastes embryonnaires de souris, irradiés
Description
Fabriqué par MTI-GlobalStem et équivalent à MTI-GlobalStem Cat. Non. GSC-6204G, ces cellules MEF sont isolées de souris hybrides DR4 x CF1, arrêtées mitotiquement par irradiation, et testées pour assurer la sécurité et la performance. Pour d’autres variantes de MEF résistants aux médicaments, voir CF6-Neo Fibroblastes embryonnaires de souris, irradiés ou fibroblastes embryonnaires de souris CF6-Neo, traités avec MitC. Vous pouvez aussi choisir parmi notre sélection de MEF non résistants aux médicaments pour convenir à votre demande.
• Aidez à gagner un temps précieux avec des
MEF pré-inactivés et prêts à être utilisés Cultivez des ESC et des iPSC avec confiance en utilisant des cellules•
nourricières méticuleusement testées Effectuez la sélection de médicaments avec des MEF résistants à la néomycine/généticine, puromycine, hygromycine et 6-thioguanine
Aidez à gagner du temps avec des MEF
prêts à l’emploi Les MEF irradiés DR4 aident à économiser du temps et des difficultés à gérer une installation animale, en accomplissant des tâches fastidieuses, • Des dissections qui prennent du temps, ainsi que l’expansion et le test des cellules jour après jour, semaine après semaine. Concentrez-vous sur vos recherches avec ces mangeoires pré-inactivées et prêtes à l’emploi.
Culture avec des cellules nourricières méticuleusement testées
Chaque lot de DR4 MEF est testé pour détecter des bactéries, des champignons, des mycoplasmes et divers agents pathogènes de souris afin de minimiser le risque de contamination. Chaque lot est également testé pour sa viabilité post-dégel (généralement supérieure à 95%) et sa capacité à supporter des ESC souris et humains afin d’assurer une performance robuste et constante. Ces MEF ont été utilisés avec succès avec des lignes ESC/iPSC d’autres espèces, mais devraient être testés pour leur compatibilité s’ils sont utilisés pour une telle application.
Effectuer la sélection de médicaments avec des cellules
multirésistantes aux médicamentsLes MEF DR4 expriment des transgènes qui les rendent résistants à quatre médicaments différents : génétique (G418), puromycine, hygromycine et 6-thioguanine. Chaque lot est testé pour la tolérance à différentes concentrations de ces médicaments et la plage de seuil de survie est indiquée dans le certificat d’analyse afin d’aider à concevoir les expériences. Utilisez ces cellules nourricières pour soutenir une culture d’ESC ou d’iPSC non différenciée lors de la sélection du médicament.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Les fibroblastes embryonnaires de souris cryopréservés stockent dans de l’azote liquide. |
| Âge | Embryonnaire |
| Type de cellules | Cellules nourricières (fibroblaste embryonnaire de souris) |
| Forme | Cryopréservé |
| Espèces | Souris |
| Source du donneur | Pooled |
| Nb de cellules | 2 x 106 |
| Quantité | 2 x 106 cellules |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Expédié sur glace sèche |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.