missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dorzolamide Impureté D, norme de référence de la Pharmacopée britannique (BP), MilliporeSigma™ Supelco™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards |
| CAS | 164455-27-0 |
| Point d’éclair | S.O. |
| Formule moléculaire | C8H12N2O4S3 · HCl |
| Formule linéaire | C8H12N2O4S3 · HCl |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | (4 S,6 S)-4-Amino-6-methyl-5,6-dihydro-4 H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-dioxide hydrochloride; (4 S,6 S)-4-Amino-6-methyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4 H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide hydrochloride; N-Deethyldorzolamide hydrochloride |
| Poids de formule | 332.85 |
| Niveau | Norme de référence de la Pharmacopée britannique (BP) |