missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorhydrate de dodécylamine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D1452500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D1452500G 500 g
D145225G 25 g
D1452100G 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. D1452500G Fournisseur TCI America Code fournisseur D1452500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 929-73-7
Formule moléculaire C12H28ClN
Poids moléculaire (g/mol) 221.81
Numéro MDL MFCD00042017
Clé InChI TWFQJFPTTMIETC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dodecylamine hydrochloride, laurylamine hydrochloride, n-dodecylamine hydrochloride, dodecan-1-amine hydrochloride, 1-dodecanamine, hydrochloride, dodecylamine, hydrochloride, unii-1v1470j2mf, 1-dodecanamine, hydrochloride 1:1, armeen 12d hydrochloride, acmc-209rjd
PubChem CID 458426
Nom de l’IUPAC Dodecan-1-chlorure d’aminium
SOURIRES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[NH3+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Dodecylamine Hydrochloride
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Poids de formule 221.81
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber JR6750000
TSCA Oui