missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Kit de modèles ADN

Numéro de catalogue. S27904
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1/Ea.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
S27904 1/Ea.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S27904 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur ZM0058

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Construisez un modèle tridimensionnel de l’ADN pouvant être tourné sur la base avec ce kit de modèles d’ADN.

  • Modèle tridimensionnel de l’ADN
  • Faciles à construire, les bases colorées s’assemblent dans la bonne séquence, et les paires s’attachent à une tige centrale représentant les liaisons hydrogène
  • Deux brins flexibles signifiant des unités alternées pentose et phosphate s’attachent à l’extrémité de chaque paire, formant la double hélice
  • Met l’accent sur la séquence de paires de bases et la fonction de l’ADN
  • Une fois terminé, le modèle peut être tourné sur sa base solide
  • Comprend suffisamment de matériaux pour construire un seul modèle
  • Fourni avec manuel
  • Taille 13 x 13 x 45 cm environ.
  • Poids environ 250 g.

Spécifications

Dimensions (L x l x H) 13 x 13 x 45 cm
Matériau Plastique
Quantité 1/Ea.
Poids (métrique) 250 g
Type de produit Modèle ADN