missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diosmin 85,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D39085G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D39085G 5 g
D390825G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D39085G Fournisseur TCI America Code fournisseur D39085G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 520-27-4
Formule moléculaire C28H32O15
Poids moléculaire (g/mol) 608.549
Numéro MDL MFCD00009772
Clé InChI GZSOSUNBTXMUFQ-YFAPSIMESA-N
Synonyme diosmin, barosmin, diosmine, venosmine, diosmil, flebosten, daflon, diosimin, diosminum, tovene
PubChem CID 5281613
ChEBI CHEBI:4631
Nom de l’IUPAC 5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-méthoxyphényl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxyméthyl]oxan-2-yl]oxychromène-4-one
SOURIRES CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=CC(=C4C(=C3)OC(=CC4=O)C5=CC(=C(C=C5)OC)O)O)O)O)O)O)O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Diosmin
Point de fusion 280 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 608.55
Pourcentage de pureté ≥85,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline