missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Interscience DiluFlow Assemblage de distribution

Numéro de catalogue. 16948936
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tubes de 3,2 mm
Tubes de 6,4 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. À utiliser avec (équipement)
16948936 Tubes de 3,2 mm
16948935 Tubes de 6,4 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 16948936 Fournisseur Interscience Code fournisseur 513045

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Assemblage de distribution pour DiluFlow.

Comprend :

  • Ensemble de tubes en silicone
  • Bouchon à vis GL45
  • Poids du tube
  • Buse
  • Filtres

Disponible pour des tubes de 3,2 mm ou 6,4 mm

Spécifications

Type de produit Tubulure de distribution
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (équipement) Tubes de 3,2 mm
Stérilité Non stériles