missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Difco™ Gélose pour dénombrement bactérien

Numéro de catalogue. DF0479173
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
10 kg
Type d’emballage:
Bouteille
Seau
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Type d’emballage
DF0479173 500 g Bouteille
DF0479084 10 kg Seau
DF0479075 2 kg Seau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. DF0479173 Fournisseur BD Code fournisseur 247940
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisé pour obtenir le nombre de micro-organismes présents dans le lait et les produits laitiers, les aliments, l’eau et d’autres matières importantes sur le plan sanitaire. BD™ Difco™ La gélose pour dénombrement bactérien est un milieu déshydraté conforme aux exigences de l’APHA.

Gélose pour dénombrement bactérien utilisée pour le dénombrement des bactéries dans l’eau, les eaux usées, les aliments et les produits laitiers. Elle est fabriquée selon la formulation de l’American Public Health Association (APHA). Elle est recommandée pour obtenir des numérations sur plaque pour le lait et d’autres produits laitiers et peut également être utilisée pour déterminer la qualité sanitaire des aliments, de l’eau et d’autres matières. Chaque lot de base de milieu déshydraté est soumis au test de contrôle de la qualité de l’APHA.

  • Bonne réponse culturelle au Lactobacillus johnsonii 11506 et au Staphylococcus aureus 25923
  • La digestion enzymatique de la caséine fournit des acides aminés et d’autres substances azotées complexes.
  • L’extrait de levure fournit principalement les vitamines du complexe B.
  • Le dextrose est une source d’énergie
  • pH (solution à 2,35 %, 25 °C) : 7,0 ±0,2

Spécifications

Certifications/Conformité AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EPA, ISO, SMD, SMWW, USDA, APHA
Couleur Beige
Contenu et stockage 2° C à 30°C
Forme Solide déshydraté
Type de milieu Gélose de numération sur plaque
Type de produit Gélose
Formule Digestion pancréatique de caséine 5 g/L, extrait de levure 2,5 g/L, dextrose 1 g/L, gélose 15 g/L
À utiliser avec (application) Pour obtenir une numération des micro-organismes présents dans le lait et les produits laitiers, les aliments, l’eau et d’autres matières importantes sur le plan sanitaire.
Type d’emballage Bouteille
Quantité 500 g