Learn More
Phosphite de diéthyle, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Le phosphite de diéthyle utilisé comme intermédiaire pour l’agent d’extraction et les esters d’acide phosphorique. Il est également utilisé comme solvant et accepteur d’acide dans la synthèse de polypeptides. Il est aussi utilisé dans la réaction synthétique. C’est un précurseur du phosphore utilisé pour la synthèse de divers composés organophosphorés.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Diethyl phosphite |
| Point de fusion | -70 °C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.070 g/mL |
| Point d’ébullition | 50 °C à 51 °C (2 mmHg) |
| Point d’éclair | 74 °C (165 °F) |
| Odeur | Faible |
| Quantité | 1 kg |
| Sensibilité | Sensible à l’humidité |
| Renseignements sur la solubilité | Miscible dans l’eau. |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H227-H317-H318 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H318-H317-H227 Causes serious eye damage. May cause an allergic skin reaction. Combustible liquid. |
| Precautionary Statement | P210-P261-P272-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c |
| EINECSNumber | 212-091-6 |
| RTECSNumber | TG7875000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante; Conserver sous azote |
RUO – Usage réservé à la recherche