missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éther diéthyl pour la spectroscopie Uvasol™ MilliporeSigma™

Numéro de catalogue. M1009301000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Emballage:
Bouteille en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
M1009301000 1 L Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. M1009301000 Fournisseur Technidata Code fournisseur 1.00930.1000

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour la spectroscopie Uvasol™

Identifiants chimiques

CAS 60-29-7
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00011646
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nom de l’IUPAC Éthoxyéthane
SOURIRES CCOCC

Spécifications

Nom ou substance chimique Diethyl Ether
Point de fusion -116,3 °C
Couleur Incolore
Densité 0,71 g/cm3 à 20 °C
Quantité 1 L
Point d’éclair −40 °C (−40 °F)
Point d’inflammation 180 °C (356 °F)
Odeur Caractère
Emballage Bouteille en verre
Forme physique Liquide
Pression de vapeur 587 hPa (20 °C)
Numéro UN 1155
Point d’ébullition 34,6 °C
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau : 69 g/L à 20 °C
Poids de formule 74.12
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H224: Extremely flammable liquid and vapour.
Hazard Statement H302: Harmful if swallowed.
Precautionary Statement H336: May cause drowsiness or dizziness.
Recommended Storage 15° à 25 °C (59° à 77 °F); Garder le contenant hermétiquement fermé. Gardez le contenant dans un endroit frais et bien ventilé. Éloignez-vous de la chaleur et de la source d’allumage.