missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Aldrich Acide dichloroacétique
Description
Acide dichloroacétique
Spécifications
Spécifications
| CAS | 79-43-6 |
| Point de fusion | 9 °C à 11 °C |
| Densité | 1,563 g/ml à 25 °C |
| Point d’ébullition | 194 °C |
| Formule moléculaire | C2H2Cl2O2 |
| Indice de réfraction | n20/D 1.466 |
| Formule linéaire | Cl2CHCOOH |
| Numéro MDL | MFCD00004223 |
| Quantité | 4 x 100 mL |
| Poids moléculaire (g/mol) | 128.94 g/mol |