missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dibutyl sebacate, 93%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. AC406652500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250g
1kg
2.5kg
Emballage:
Glass bottle
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC406652500 250g Glass bottle
AC406650010 1kg Glass bottle
AC406650025 2.5kg Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AC406652500 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 406652500

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Identifiants chimiques

CAS 109-43-3
Formule moléculaire C18H34O4
Poids moléculaire (g/mol) 314.46
Numéro MDL MFCD00027218
Clé InChI PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibutyl sebacate, butyl sebacate, di-n-butyl sebacate, decanedioic acid, dibutyl ester, polycizer dbs, kodaflex dbs, dibutyl sebacinate, staflex dbs, sebacic acid, dibutyl ester, monoplex dbs
PubChem CID 7986
Nom de l’IUPAC dibutyl decanedioate
SOURIRES CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC

Spécifications

Nom ou substance chimique Dibutyl sebacate
Densité 0.9400g/mL
Point d’éclair 167°C
Spectre infrarouge Authentic
Fourchette de pourcentages d’essai 91% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Indice de réfraction 1.4400 to 1.442
Formule linéaire CH3(CH2)3OCO(CH2)8COO(CH2)3CH3
Quantité 250g
Gravité spécifique 0.94
Poids de formule 314.46
Pourcentage de pureté 93%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
EINECSNumber 203-672-5

RUO – Research Use Only