missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terre de diatomée, Spectrum™ chimique
Description
Spectrum™ La terre chimique de diatomée est aussi appelée diatomite et se présente naturellement sous forme de roche sédimentaire tendre qui se fragmente facilement en une poudre blanche. Elle peut avoir une texture abrasive similaire à celle de la poudre de pierre ponce. Les produits non classés fournis par Spectrum indiquent une catégorie adaptée à un usage industriel général ou à des fins de recherche et ne conviennent généralement pas à la consommation humaine ou à un usage thérapeutique. Ces documents peuvent ou non avoir un certificat d’analyse disponible.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | DIATOMACEOUS EARTH |
| pH | Alcalin |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 lb. |
| CAS | 68855-54-9 |
| CAS % maximal | 100% |
| Emballage | Seau en poly |
| Niveau | Non noté |