missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terre de diatomée, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18602132
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
12 kg
100 lb.
Emballage:
Seau en poly
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18602132 500 g Seau en poly
18602133 2.5 kg Seau en poly
18602134 12 kg Seau en poly
18602135 100 lb. Seau en poly
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 18602132 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur DI106500GM
Jusqu’à 300 $ de produits chimiques supplémentaires
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

DI106, 68855-54-9

Spectrum™ La terre chimique de diatomée est aussi appelée diatomite et se présente naturellement sous forme de roche sédimentaire tendre qui se fragmente facilement en une poudre blanche. Elle peut avoir une texture abrasive similaire à celle de la poudre de pierre ponce. Les produits non classés fournis par Spectrum indiquent une catégorie adaptée à un usage industriel général ou à des fins de recherche et ne conviennent généralement pas à la consommation humaine ou à un usage thérapeutique. Ces documents peuvent ou non avoir un certificat d’analyse disponible.

Spécifications

Nom ou substance chimique DIATOMACEOUS EARTH
pH Alcalin
Couleur Blanc
Quantité 500 g
CAS 68855-54-9
CAS % maximal 100%
Emballage Seau en poly
Niveau Non noté