missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Respirateurs N95 à pliage plat DF300
Description
- Un design exclusif qui minimise les points de pression et s’adapte confortablement à la plupart des faces
- Un milieu filtrant résistant à l’humidité et à l’humidité qui repousse l’humidité pour un respirateur qui dure plus longtemps
- Une coque extérieure solide et rigide empêche les masques de s’effondrer en cas d’humidité élevée
- Des sangles de tête soudées doubles fixent confortablement le respirateur
- Les sangles de tête tissées sans latex réduisent le risque de casse
Spécifications
Spécifications
| Type d’aérosol | N - Non résistant à l’huile |
| Certifications (NIOSH) | NIOSH 42 CFR 84, N 95 |
| Type de conception | Pliable |
| Jetable | Usage unique |
| Type de filtre | N95 |
| Type de produit | Appareil respiratoire pour particules à usage général |
| Taille | Taille unique |
| Avec valve d'extraction | Non |
| Efficacité de filtre | 95% |
| Sans latex | Oui |
| Afficher plus de résultats |