missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deardoff Fitzsimmons Activez les bandes de test d’eau de Javel

Numéro de catalogue. 23640503
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Activez les bandes de test au chlore de haut niveau (50/flacon)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
23640503 Activez les bandes de test au chlore de haut niveau (50/flacon)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 23640503 Fournisseur Deardoff Fitzsimmons Code fournisseur 77085

Un test de plongée facile à utiliser de 30 secondes pour tester des niveaux plus élevés de solutions désinfectantes d’hypochlorite afin d’évaluer leur efficacité

  • Vérifie en toute sécurité la concentration de l’eau de Javel diluée en 30 secondes
  • Mesures ppm du chlore disponible à des fins désinfectantes
  • Plages : 0; 1000; 2500; 5000; 7500; et 10 000 ppm
  • Un flacon doublé de dessiccant aide à garder les bandes fraîches
  • 50 bandes par flacon

Spécifications

Container Type Flacon doublé de désiccant avec fermeture à pression
For Use With (Application) Test de niveaux plus élevés de solutions désinfectantes d’hypochlorite pour l’efficacité
Test Time 30 sec