Learn More
Invitrogen™ CytKick™ Max Autosampler
Description
The CytKick Max Autosampler is for use with the Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer. It enables rapid processing of multiple samples by automatically analyzing samples from 96- and 384-well plates (standard and deep), as well as some custom plate types and microfuge tube racks. The CytKick Max Autosample features a boost mode that enables faster sample processing, as well as passive cooling for some plates/racks. A CytKick Max Accessory Kit is included that contains four accessory plates: two cooling plates and two tube adaptors, as well as a Max dongle key. A computer is not included with the autosampler since one is provided with the cytometer.
Le CytKick Max Autosampler est utilisé avec le cytomètre acoustique de focalisation Attune NxT . Il permet un traitement rapide de plusieurs échantillons en analysant automatiquement des échantillons provenant de plaques à 96 et 384 puits (standard et profond), ainsi que de certains types de plaques personnalisés et des racks de tubes microfuge. Le CytKick Max Autosample propose un mode boost qui permet un traitement plus rapide des échantillons, ainsi qu’un refroidissement passif pour certaines plaques/racks. Un CytKick kit d’accessoires Max comprend quatre plaques accessoires : deux plaques de refroidissement et deux adaptateurs à tubes, ainsi qu’une touche de dongle Max. Un ordinateur n’est pas inclus avec l’autoéchantillonneur puisqu’il est fourni avec le cytomètre.
Les caractéristiques du CytKick Max Autosampler incluent :
- La—conception fiable de la sonde intelligente minimise les obstructions et le transfert (0,5%) et prévient les dommages à l’instrument
- Le mélange par aspiration—, mélange d’échantillon par aspiration au lieu de secouer assure l’homogénéité de l’échantillon et maintient la viabilité cellulaire
- Transition—facile, pas de démontage, pas de contrôle qualité supplémentaire, pas besoin de redémarrage pour la conversion entre plaques et tubes
- Le mode—boost réduit le temps de traitement de 42 min à 22 min pour une plaque à 96 puits (en utilisant un rinçage, un mélange et une analyse complète d’un échantillon de 20 μL)
- Refroidissement passif d’échantillons—disponibles pour les plaques à pied en U à 96 puits et les racks à tubes microfuge
- Compatibilité—maximale : plaques à 96 et 384 puits (standard et profondes), plaques à 96 puits à profondeur standard recouvertes de feuilles d’aluminium, certains types de plaques personnalisées, et racks de tubes microfuge de 1,5 mL et 2 mL (jusqu’à 24 par rack)
- Le nettoyage—automatique effectue un nettoyage automatisé lorsque l’instrument s’arrête
Mode à haut débit
Le CytKick Max Autosampler offre deux options pour traiter les échantillons dans un environnement à haut débit : le mode à haut débit et le mode boost. Le mode à haut débit permet le criblage des plaques en collectant 20 μL d’échantillon à un débit de 1000 μL/min, tandis que le mode Boost raccourcit le temps entre les échantillons et permet à l’utilisateur de sélectionner le volume et la fréquence d’entrée.
Fiable
Le CytKick Max Autosampler a été conçu pour minimiser les temps d’arrêt du système. Les dispositifs d’échantillonnage automatisé sont souvent minés par des blocages ou des plantages de sonde. La sonde intelligente, avec un diamètre de 200 microns plus grand que la plupart des sondes disponibles dans l’industrie, minimise les cas de bouchage.
Pour éviter les plantages de la sonde, qui peuvent nécessiter un remplacement coûteux, le CytKick Max Autosampler effectue automatiquement une auto-calibration de la sonde afin d’assurer un positionnement cohérent de la sonde dans chaque puits. L’auto-étalonnage vérifie le bon fonctionnement de la sonde, réduit la variabilité du positionnement de la sonde au fil du temps pour éviter les défaillances lors des passages de plaques, et aide à améliorer la fiabilité sur toute la durée de vie du système. L’auto-calibration de la sonde permet aussi de déplacer facilement l’autoéchantillonneur, ce qui permet de le partager entre plusieurs instruments.
Refroidissement par échantillon
Le CytKick Max Autosampler est compatible avec un bloc de refroidissement universel à plaque standard de 96 puits qui maintient les échantillons à 2-8 °C pendant ∼60 minutes, un bloc de refroidissement étendu à plaques standard de 96 puits qui maintient les échantillons à 2-8 °C pendant ∼100 minutes, et une grille de refroidissement à tube microfuge qui maintient les échantillons à 2-8 °C pendant ∼100 minutes. L’utilisateur devra refroidir le bloc/grille de refroidissement dans le réfrigérateur toute la nuit avant de l’utiliser.
Compatibilité maximale
Le CytKick Max Autosampler permet l’utilisation de nombreux formats de plaques différents, y compris des plaques à 96, 384 et à puits profonds, sans être limité à un seul fabricant. Le CytKick Max Autosampler permet aussi de faire fonctionner des tubes microfuge de 1,5 et 2,0 mL sous forme automatisée. De plus, l’autoéchantillonneur déclenche des procédures de nettoyage automatisées lorsque l’instrument s’éteint afin d’assurer un entretien adéquat avec peu d’interaction utilisateur.
Mélange par aspiration
Contrairement à d’autres chargeurs de plaques qui mélangent les échantillons par secouage, ce qui n’assure pas forcément l’homogénéité de l’échantillon, le CytKick Max Autosampler mélange les échantillons par aspiration et brassage, permettant un mélange uniforme tout en préservant la viabilité de l’échantillon et en donnant des données cohérentes avec des CV inférieurs à 10% sur la plaque. Le CytKick Max Autosampler possède aussi un mode de mélange doux pour les lignées cellulaires fragiles.
Facile à faire la transition
Pour maintenir la flexibilité du système, la sonde d’échantillonnage manuelle est toujours accessible même lorsque le chargeur est présent, et le passage entre tubes et plaques est détecté par logiciel sans intervention supplémentaire de l’utilisateur.
Simple à utiliser
La conception et le logiciel de l’instrument ont été développés en tenant compte de la facilité d’utilisation pour le client. Le CytKick Max Autosampler possède des bouteilles fluidiques avec des capteurs qui informent l’utilisateur quand les fluides doivent être remplacés. Les voyants indicateurs de l’autoéchantillonneur’et les systèmes d’alerte ont été conçus pour s’assurer qu’un utilisateur qui s’est éloigné du système puisse facilement voir l’état du système en tout temps.
Mettre en place une expérience avec le logiciel cytométrique Attune NxT est simple. À l’aide d’une vue de disposition des plaques, les utilisateurs peuvent créer des puits de compensation, définir les réglages des instruments et identifier les échantillons. Le logiciel intuitif permet un apprentissage rapide et une analyse des données. Par exemple, une vue de carte thermique permet un criblage rapide et une confirmation des échantillons pendant que l’instrument acquiert des données.
L’autonettoyage de l’autoéchantillonneur est effectué pendant le processus d’arrêt de l’instrument, donc aucune étape supplémentaire n’est requise pour maintenir le système.
Spécifications
Spécifications
| Gamme de produit | Accordez |
| Contenu et stockage |
|
| Quantité | 1 unité |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre de focalisation acoustique Attune |
| Type de produit | Échantillonneur automatique |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.