missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAPA™ Cryokit Gants cryogéniques imperméables 400 - 16 po.
Description
- Les gants imperméables restent confortables et flexibles à très basse température (-190 °C)
- Plusieurs couches d’isolation en polaire polyester offrent une protection dans les environnements cryogéniques
- La membrane interne en polyoléfine Porelle™ garde les mains sèches tout en laissant circuler l’air
- Un tissu laminé élastique bleu spécial augmente la dextérité
- Les mains sont protégées contre le contact froid et les brûlures causées par des fuites de gaz liquide
- Convient aux applications impliquant la manipulation d’azote liquide et d’autres gaz cryogéniques
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité (Europe) | EN 511, CE 498 Cat III |
| Couleur | Bleu |
| Main | Spécifique |
| Sans latex | Oui |
| Type de produit | Gants cryogéniques imperméables |
| Taille | 7 |
| Norme EN388 | Oui |
| À utiliser avec (application) | Tests en laboratoire, transport d’échantillons et stockage cryogénique |
| Type de manchette de gant | Gantelet |
| Matériau de revêtement | Polaire polyester |
| Afficher plus de résultats |