missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Cy3™ Contrôle négatif marqué Pre-miR par colorant #1

Numéro de catalogue. AM17120
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 nmol
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AM17120 5 nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AM17120 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM17120

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Cy3™ Contrôle négatif marqué Pre-miR par colorant #1

Invitrogen™ Mimique de miARN synthétique marqué par colorant Cy™3 pour l’analyse fonctionnelle des miARN. 5 NMOL sont fournis.

  • Une conception optimisée aboutit à une utilisation correcte des brins par RISC
  • Les molécules précurseurs de miARN purifiées et prêtes à être transfectées

    Invitrogen™ Pre-miR™ sont de petites molécules d’ARN double brin modifiées chimiquement, conçues pour imiter les miARN matures endogènes. Ce mimimic prêt à l’emploi peut être introduit dans les cellules en utilisant des paramètres de transfection ou d’électroporation similaires à ceux utilisés pour les siARN. Ils permettent une étude détaillée des effets biologiques des miARN via des expériences de gain de fonction. Le Cy™3 Pre-miR™ Dye-Labeled Negative Control #1 est une molécule de séquence Pre-miR™ aléatoire qui a été largement testée sur des lignées cellulaires et tissus humains et validée pour ne produire aucun effet identificable sur la fonction connue des miARN. Il est idéal pour surveiller l’efficacité de la transfection, car l’étiquette fluorescente permet d’observer directement l’absorption cellulaire, la distribution et la localisation du témoin. L'étiquette se trouve à l'extrémité 5' de la molécule, et la séquence oligonucléotidique est la même que celle du Pre-miR™ miARN Precursor Molecule Negative Control #1 (SKU #AM17110). NOTE : Pre-miR™ Les précurseurs de miARN ne sont pas des constructions en épingle à cheveux et ne doivent pas être confondus avec les pré-miARN.
  • Spécifications

    Contenu et stockage Pre-miR™ Le miARN est fourni séché dans un seul tube, avec de l’eau sans nucléase pour la resuspension, et doit être stocké à –20 °C. Il est garanti pendant 1 an lorsqu’il est conservé séché à –20 °C.
    Format Tube
    Type Contrôle Contrôle négatif
    Type d’ARNi MiMIMIC de miARN
    À utiliser avec (application) Analyse des miARN et ARN non codants
    Étiquette ou colorant Cy3
    Gamme de produit Ambion, Cy3, Pre-miR
    Type de produit Inhibiteur de miARN
    Pureté HPLC
    Quantité 5 nmol
    Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
    Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.