missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Séchoir personnalisable
Description
- Jeu de drainage montable au mur, remplacement de rack ou conception autonome
- Peut contenir jusqu’à 77 lb de vaisselle de laboratoire
- Des chevilles de différentes tailles pour s’adapter à divers objets comme des fioles et des cylindres
- Les chevilles inclinées assurent une prise sûre pour les pièces plus lourdes
- Inclut des paniers de séchage pour les petits articles comme les pipettes
- SureGrip Crochet pour un placement sécurisé de la verrerie
- Un bac goutte-à-goutte amovible garde l’espace de travail au sec
- Matériel de montage et guide inclus
- Inclus :
- 72 chevilles - 36 petites (vertes), 36 grandes (bleues)
- 2 paniers de séchage, tuyaux de drainage, quincaillerie de montage
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Bleu/vert |
| Capacité | Verrerie de laboratoire |
| Matériau | ABS |
| Positions | 10 |
| Forme | Cylindriques |
| Empilables | Non |
| Stérilité | Non stériles |
| À utiliser avec (équipement) | 14-127-648 - Fisherbrand Ensemble de séchage personnalisable |
| Montage | Montage mural/banc |
| Afficher plus de résultats |