missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CTS™ Kit de reprogrammation CytoTune-iPS™ 2.1 Sendai

Numéro de catalogue. A34546
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A34546 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A34546 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A34546

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le CTS kit de reprogrammation CytoTune-iPS 2.1 Sendai est le premier système de reprogrammation prêt à l’emploi conçu pour la recherche clinique et translationnelle. Il permet une reprogrammation efficace et sans intégration des cellules somatiques en cellules souches pluripotentes induites.

Le CTS kit de reprogrammation CytoTune-iPS 2.1 Sendai est le premier système de reprogrammation prêt à l’emploi conçu pour la recherche clinique et translationnelle. Il permet une reprogrammation efficace et sans intégration des cellules somatiques en cellules souches pluripotentes induites. Comme le kit Sendai CytoTune-iPS 2.0, le CTS kit Sendai CytoTune-iPS 2.1 utilise des particules de Sendai pour délivrer des facteurs de Yamanaka essentiels à la génération efficace de cellules souches pluripotentes induites (iPSC). Ce kit comprend trois préparations vectorielles : polycistronique Klf4 –Oct3/4 –Sox2 (KOS), L-Myc et Klf4 et est suffisant pour reprogrammer un minimum de six puits d’une plaque à six puits.

Prend en compte un flux de travail sans xéno pour la génération de lignes iPSC

La protéine porteuse de l’albumine sérique bovine a été retirée de la CTS formulation vectorielle Sendai 2.1 de CytoTune-iPS. La préparation ne contient aucun composant d’origine animale au niveau principal, ce qui permet la génération d’iPSC sans xéno à partir des fibroblastes et du sang.

Facilite les dépôts réglementaires des clients grâce à des tests approfondis et une documentation de traçabilité

Le CTS kit CytoTune-iPS 2.1 Sendai est fabriqué sur un site dont le procédé a été audité pour vérifier la conformité aux bonnes pratiques de fabrication actuelles pour les dispositifs médicaux, 21 CFR Partie 820 du règlement. Une documentation complète de traçabilité, telle que le certificat d’origine et le certificat d’analyse, est disponible.

Spécifications

Contenu et stockage • 0,2 mL KOS
• 0,2 mL CTS CytoTune Klf4
• 0,2 mL CTS CytoTune L-myc

Stocker à -70 °C. CTS CytoTune
Type de livraison Sendai
À utiliser avec (application) Recherche, développement et fabrication en thérapie cellulaire et génique
Gamme de produit CTS
Type de produit Kit de reprogrammation iPSC
Quantité 1 kit
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche