missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Cryopres™ Diméthylsulfoxyde (>DMSO à 99,9% USP pour la cryopréservation)

Numéro de catalogue. MP092780148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
MP092780148 50 mL
MP092780145 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. MP092780148 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 092780148

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Couramment utilisé en cryoconservation cellulaire pour prévenir les dommages à la membrane cellulaire lors de la congélation.

  • Cryopres Diméthyl Sulfoxyde (DMSO), USP Ph. Eur. Stérile filtré
  • Cryopres Le sulfoxyde de diméthyle est couramment utilisé dans la cryopréservation cellulaire, avec le glycérol, pour prévenir les dommages à la membrane cellulaire lors de la congélation
  • Certificat d’analyse complet disponible à chaque lot de production, accompagné des informations complètes sur la formulation
  • Produite selon les normes les plus élevées de l’industrie afin d’assurer des résultats supérieurs

Spécifications

Forme Liquide
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Cryoconservation
Quantité 50 mL
Grade de qualité ou de pureté 0.999
Contenu et stockage 15 à 30 °C, dessécher, stocker sous azote

Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont destinés uniquement à la recherche ou à la fabrication, et ne doivent pas être utilisés directement sur l’être humain.