missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acétate de violet de cresyl, pur, certifié

Numéro de catalogue. AC405760025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
50 g
Emballage:
Bouteille en verre
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC405760025 2.5 g Bouteille en verre
AC405760100 10 g Bouteille en verre
AC405760500 50 g Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AC405760025 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 405760025
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 10510-54-0 | C18H15N3O3 | 321,34 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 10510-54-0
Formule moléculaire C18H15N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 321.34
Numéro MDL MFCD00013151,MFCD00013151
Clé InChI XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 44134641
SOURIRES CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3

Spécifications

Nom ou substance chimique Cresyl Violet acetate
Point de fusion 140,0 °C à 143,0 °C
Rapport d’absorption 0,94 à 1,2
Teneur en colorant 65% min.
Spectre infrarouge Authentique
Lambda maximal 596 à 599 nm
Emballage Bouteille en verre
Couleur Du noir au vert
Renseignements sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble dans l’eau. Autres solubilités : soluble dans l’éthanol, insoluble dans l’acéton
Quantité 2.5 g
Forme physique Poudre fine cristalline
Nom de l’IUPAC acide acétique; 5-iminobenzo[a]phénoxazine-9-amine
Poids de formule 321.34
Niveau Pure
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Statement GHS H Statement:
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
Precautionary Statement GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.

RUO – Usage réservé à la recherche