missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cresol Red 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C040625G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C040625G 25 g
C04061G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C040625G Fournisseur TCI America Code fournisseur C040625G

Identifiants chimiques

CAS 1733-12-6
Formule moléculaire C21H18O5S
Poids moléculaire (g/mol) 382.43
Numéro MDL MFCD00005878
Clé InChI OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-Cresolsulfonphthalein
PubChem CID 73013
ChEBI CHEBI:86218
Nom de l’IUPAC 3,3-bis(4-hydroxy-3-méthylphényl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
SOURIRES CC1=CC(=CC=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Cresol Red
Poids de formule 382.43
Pourcentage de pureté ≥98.0% (HPLC)
Quantité 25 g
Forme physique Cristal/Poudre