missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Creatinine, NF, 98.5-102%, Spectrum™ Chemical
C1403, 60-27-5, C4H7N3O
$262.53 - $31208.23
Identifiants chimiques
| CAS | 60-27-5 |
|---|---|
| Molecular Formula | C4H7N3O |
| Molecular Weight (g/mol) | 113.12 |
| InChI Key | DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N |
| IUPAC Name | 2-amino-1-methyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-4-one |
| SMILES | CN1CC(=O)N=C1N |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Packaging | Prix | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Packaging | Prix | Quantité | ||||
|
18601867
|
Spectrum Chemical Mfg Cor
C140325GM |
chaque for $262.53
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
|
18601868
|
Spectrum Chemical Mfg Cor
C1403100GM |
100 g | Poly Bottle |
chaque for $726.90
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
18601869
|
Spectrum Chemical Mfg Cor
C1403500GM |
500 g | Poly Bottle |
chaque for $1,668.27
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
18601870
|
Spectrum Chemical Mfg Cor
C14031KGBL |
1 kg | Poly Pail |
chaque for $4,812.80
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
18601871
|
Spectrum Chemical Mfg Cor
C140312KGBL |
12 kg | Poly Pail |
N/A
|
N/A | ||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
|
18601872
|
Spectrum Chemical Mfg Cor
C140325KGBL |
25 kg | Fiber Drum |
N/A
|
N/A | ||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
Description
Spectrum™ Chemical Creatinine, NF - Spectrum Chemical NF products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.Identifiants chimiques
| 60-27-5 | |
| 113.12 | |
| 2-amino-1-methyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-4-one |
| C4H7N3O | |
| DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N | |
| CN1CC(=O)N=C1N |
Spécifications
| 98.5 to 102% | |
| 0.2% | |
| 3% |